S3887
Streptavidin–β-Galactosidase conjugate
streptavidin 1-2 units/mg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Streptavidin–beta-Galactosidase conjugate
Prodotti consigliati
Tag
beta-galactosidase tagged
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
streptavidin activity
1-2 units/mg protein
Composizione
Protein, ≥80% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
β-galactosidase may be used in genetic, molecular and immunologic detection systems. Active β-galatosidase cleaves the detection molecule X-gal (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside) to form an intense blue product that may be detected by chromogenic techniques.
Specificità
Applicazioni
Streptavidin–ß-Galactosidase conjugate has been used in the fusion assay in chinese hamster ovary cells.[1]
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)