Documenti fondamentali
56449C
SAFC
Terreno essenziale minimo di Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
MEM
Scegli un formato
10 L
107,00 €
50 L
423,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 L
107,00 €
50 L
423,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Quantità
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ping Ye et al.
BMC cell biology, 10, 2-2 (2009-01-14)
Control of intercellular penetration of microbial products is critical for the barrier function of oral epithelia. We demonstrated that CD24 is selectively and strongly expressed in the cells of the epithelial attachment to the tooth and the epithelial lining of