Documenti fondamentali
M2279
Sigma-Aldrich
Terreno essenziale minimo di Eagle
Minimum Essential Medium Eagle
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
Scegli un formato
100 ML
13,70 €
500 ML
29,70 €
1 L
64,90 €
13,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
13,70 €
500 ML
29,70 €
1 L
64,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
13,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno essenziale minimo (MEM) è uno dei terreni sintetici per colture cellulari più usati. Contiene concentrazioni elevate di amminoacidi che lo rendono più simile alla composizione proteica delle cellule di mammifero in coltura. Il MEM si usa per la coltura di un'ampia tipologia di cellule che crescono in monostrato e di linee cellulari adese, come i fibroblasti, in presenza di siero fetale bovino (FBS), di vitello o di cavallo.
Applicazioni
Il terreno minimo essenziale di Eagle è stato usato per coltivare:
  • espianti di lembi di valvola aortica
  • cellule della linea cellulare di carcinoma epatico umano (HepG2)[1]
  • cellule astrocitarie derivate da progenitori (PDA) di cervello fetale umano
  • una linea di cellule tumorali mammarie (MCF-7)
  • una linea cellulare di glioblastoma umano (T98G)[2]
Nota sulla preparazione
Supplementare con 0,292 g/L di L-glutammina.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Qingyun Li et al.
Neuron, 101(2), 207-223 (2019-01-05)
Microglia are increasingly recognized for their major contributions during brain development and neurodegenerative disease. It is currently unknown whether these functions are carried out by subsets of microglia during different stages of development and adulthood or within specific brain regions. Here
Winston X Yan et al.
Nature communications, 8, 15058-15058 (2017-05-13)
Precisely measuring the location and frequency of DNA double-strand breaks (DSBs) along the genome is instrumental to understanding genomic fragility, but current methods are limited in versatility, sensitivity or practicality. Here we present Breaks Labeling In Situ and Sequencing (BLISS)
Kaisa-Emilia Makkonen et al.
Journal of virology, 87(20), 11148-11159 (2013-08-09)
Baculoviruses are insect-specific viruses commonly found in nature. They are not able to replicate in mammalian cells but can transduce them when equipped with an appropriate mammalian cell active expression cassette. Although the viruses have been studied in several types
Emily R Trzeciak et al.
Cells, 11(6) (2022-03-26)
The cellular composition of the tumor microenvironment, including tumor, immune, stromal, and endothelial cells, significantly influences responses to cancer therapies. In this study, we analyzed the impact of oxidative stress, induced by cold atmospheric plasma (CAP), on tumor cells, T
Luciano A Masullo et al.
Nature communications, 9(1), 3281-3281 (2018-08-18)
The theoretically unlimited spatial resolution of fluorescence nanoscopy often comes at the expense of time, contrast and increased dose of energy for recording. Here, we developed MoNaLISA, for Molecular Nanoscale Live Imaging with Sectioning Ability, a nanoscope capable of imaging
Articoli
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto