56416C
Terreno essenziale minimo
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Terreno essenziale minimo di Eagle, MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2