43307
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥75% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,8R)-2-Amino-5-hydroxy-11-oxo-8-[(1-oxooctadecyl)oxy]-4,6,10-trioxa-5-phosphaoctacosanoic acid 5-oxide sodium salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserine sodium salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt, 3-sn-Phosphatidyl-L-serine, distearoyl sodium salt, DSPS-Na, PS(18:0/18:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥75% (TLC)
Forma fisica
crystalline
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3