P5660
3-sn-Phosphatidyl-L-serine sodium salt from bovine brain
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine, L-α-Phosphatidyl-L-serine sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3