30891
Biliverdin hydrochloride
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Biliverdin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC1=C(C=C)C(\NC1=O)=C\c2[nH]c(/C=C3\N=C(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)C(C)=C3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H34N4O6.ClH/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26;/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41);1H/b26-13-,27-14-,28-15-;
KTRFJVRKVQROKS-UJCZHUFNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a treatment to J774A.1 cells to study its role in alternation of beta (β)-endorphins level
- as a commercial standard for the detection of biliverdin in mouse unstable and stable plaques tissues using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
- to add to Fucci-containing cells to improve the mIFP signal
- to examine its impact on infrared fluorescent protein (iRFP) in some retinal preparations
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3