Documenti fondamentali
795089
Sigma-Aldrich
Biliverdine-d4
≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H30D4N4O6
Peso molecolare:
586.67
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥70 atom % D
Saggio
≥90% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C(/C([2H])=C(N1)/C(C)=C(C=C([2H])[2H])C1=O)=N/2)=C(CCC(O)=O)C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C([2H])=C4C(C=C)=C(C)C(N/4)=O)N3
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15-/i2D2,13D,14D
QBUVFDKTZJNUPP-GXAVDCJZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)