Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 216,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6375
MDL number:
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Application test: Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones.[1]
Biochem/physiol Actions
N-Butyryl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form - | form powder |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white to faint beige | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?