Documenti fondamentali
O1639
Sigma-Aldrich
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Sinonimo/i:
3-Oxo-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-octanamide, N-(β-Ketooctanoyl)-DL-homoserine lactone
Scegli un formato
25 MG
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
124,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)