Vai a
68224
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
N-Lauroyl-L-homoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]dodecanamide, C12-HSL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
675,00 €
506,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.41
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9281984
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI key
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
172475639517248
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
color
white to off-white
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)