Vai a
O9014
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Oxo-N-[(3s)-2-Oxotetrahydrofuran-3-Yl]decanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
93,60 €
70,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23NO4
Peso molecolare:
269.34
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
70,20 €
Prezzo di listino93,60 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h12H,2-10H2,1H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI key
KYGIKEQVUKTKRR-LBPRGKRZSA-N
General description
N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL) is among belongs to the group of homoserine lactones that includes N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone.
Application
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone (3-Oxo-C10-HSL) may be used to study the signaling involved in the regulation of bacterial quorum sensing.
Biochem/physiol Actions
Acyl homoserine lactone used as an autoinducer of quorum signaling by Pseudomonas putida, Yersinia enterocolitica, and other Gram-negative bacteria.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O91394455856395
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)