Vai a
07028
N-Decanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]decanamide, C10-HSL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.35
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI key
TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Decanoyl-L-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation[9]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
537276887351481
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)