Documenti fondamentali
W205303
Sigma-Aldrich
Ammonio solfuro
20 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Monosolfuro di ammonio, Solfuro di diammonio, Solfuro di diazanio
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.14
Numero FEMA:
2053
N° CoE:
482
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
38030205
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.002
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Concentrazione
20 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.388
Densità
0.997 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il solfuro d′ammonio è un composto a base di zolfo impiegato principalmente come ingrediente aromatizzante per il caratteristico odore solforoso.[1] L′aroma di pancetta fritta prodotta dalla reazione di solfuro di ammonio con isovaleraldeide è dovuto a 2,4,6-tri-isobutil-4H-1,3,5-ditiazina e 3,5-di-isobutil-1,2,4-tritiolano formato durante la reazione.[2]
Esclusione di responsabilità
Per R&S e, al di fuori dell′UE, usi alimentari Non adatto per la vendita al dettaglio
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Characterization of bacon odor and other flavor components from the reaction of isovaleraldehyde and ammonium sulfide.
Shu CK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 130-132 (1985)
[Photographic models in the study and valuation of the silver reactions in histology. II. Optical density variation in enlarging exposure scale under the action of the ammonium sulphide on silver (author's transl)].
M Vialli et al.
Mikroskopie, 36(3-4), 117-127 (1980-06-01)
J M Zdolsek et al.
Free radical biology & medicine, 15(1), 1-11 (1993-07-01)
The objective of this study was to develop a sensitive cytochemical method for the visualization of iron, both at light microscopical (LM) and at electron microscopical (EM) levels, in glutaraldehyde-fixed cultured cells with reasonable morphological preservation. The method is based