A1952
Ammonio solfuro
20% in H2O
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
20% in H2O
20.0-24.0% (titration by Na2S2O3)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?