Documenti fondamentali
1.05442
Supelco
Ammonium sulfide solution
GR for analysis
Scegli un formato
1 L
261,00 €
261,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
261,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
SE.11
261,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
450 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Limite di esplosione
4-46 % (v/v)
pH
9.5 (450 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.997 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Applicazioni
  • Improved Anti-Vulcanization and Bonding Performance of a Silver Alloy Bonding Wire by a Cathodic Passivation Treatment with Palladium: This study highlights the application of ammonium sulfide solution in enhancing the anti-vulcanization and bonding properties of silver alloy bonding wires used in electronic devices. The cathodic passivation treatment using ammonium sulfide offers significant improvements in the durability and performance of materials, which is pivotal in material science and industrial manufacturing (Yang et al., 2022).
  • The roles and applications of chaotropes and kosmotropes in industrial fermentation processes: Ammonium sulfide, utilized as a chaotrope, plays a crucial role in stabilizing enzymes and proteins during fermentation processes. This application is particularly important in biotechnological and pharmaceutical industries, where enzyme stability is critical to the efficiency of bioprocesses (Timson, 2020).
  • Cobalt iontophoresis techniques for tracing afferent and efferent connections in the vertebrate CNS: While primarily focused on cobalt iontophoresis, this research outlines the potential utility of ammonium sulfide in similar neuroscientific applications. Ammonium sulfide can be used for tracing neural connections due to its effective ion transport properties, providing valuable insights into neural pathway studies (Fuller and Prior, 1975).
Risultati analitici
Assay (as (NH₄)₂S from sulphide): ≥ 20 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)