1.07048
Ethyl acetate
Sinonimo/i:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Limite di esplosione
2.1-11.5 % (v/v)
P. eboll.
77 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-83 °C
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
85.3 g/L
Densità
0.9 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Anti-senescence effects of Rhodiola crenulate extracts on LO(2) cells and bioactive compounds.: This study highlights the use of ethyl acetate in the extraction of compounds from Rhodiola crenulate, demonstrating significant anti-aging effects on liver cells, which can be pivotal in analytical chemistry for age-related research and drug development (Liang et al., 2023).
- Saccorhiza polyschides-A Source of Natural Active Ingredients for Greener Skincare Formulations.: Discusses the extraction of natural ingredients using ethyl acetate, contributing to the development of greener and more sustainable skincare products, underlining the extraction and analysis methods in green chemistry (Susano et al., 2022).
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup