Documenti
1.08633
Supelco
Xylenes
About This Item
Codice UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-47 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Categorie correlate
Descrizione generale
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
Stoccaggio e stabilità
Store at +5°C to +30°C.
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C