221163
Silver(I) oxide
ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Stringa SMILE
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Selective monoalkylation of symmetric diols in the presence of alkyl halide.[2]
- Palladium catalyzed cross-coupling of aryl- and alkenylsilanols with organic halides.[3]
- Palladium-catalyzed reaction of aryl and alkenyl halides with terminal alkynes to form arylated or alkenylated alkynes, respectively.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)