Documenti
227900
Sigma-Aldrich
Silver chlorate
99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Argentous chlorate
About This Item
Formula condensata:
AgClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
230 °C (lit.)
Densità
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges