Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 739,00 € |
Informazioni su questo articolo
739,00 €
Nome del prodotto
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
colorless to white
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChI key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) | description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) | description Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes. |
| color colorless to white | color - | color - | color colorless to yellow |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| solubility DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility ethanol: soluble |
| form lyophilized powder | form solution | form solution | form solid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?