Documenti fondamentali
553735
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid
Scegli un formato
25 G
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
140,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
141-146 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
carboxylic acid
Stringa SMILE
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, also known as gabapentin amide, has neurological properties.[1] It is an important intermediate formed during the synthesis of a potential antiepileptic drug, gabapentin.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)