Documenti fondamentali
1.19208
Supelco
Silver oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinonimo/i:
Silver oxide 99+
Scegli un formato
25 G
226,00 €
100 G
673,00 €
226,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
226,00 €
100 G
673,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
243-957-1
NACRES:
NA.21
226,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-101.0% Ag basis
Stato
powder
Potenza
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
>200 °C (decomposes)
Densità
7.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
950 kg/m3
Cationi in tracce
Ag: 92.2-94.0%
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤50 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤100 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤100 ppm
Rh: ≤100 ppm
Ru: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ag].[Ag].O
InChI
1S/2Ag.H2O/h;;1H2
VFWRGKJLLYDFBY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.0 - 101.0 %
Ag (Silver): 92.2 - 94.0 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2