Documenti fondamentali
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
Sinonimo/i:
Calcium diiodide
Scegli un formato
10 G
50,60 €
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
50,60 €
About This Item
Formula condensata:
CaI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder and chunks
Punto di fusione
779 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4