210021
Hydriodic acid
57 wt. % in H2O, distilled, stabilized, 99.95%
Sinonimo/i:
Hydriotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
liquid
contiene
<1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
Concentrazione
57 wt. % in H2O
P. eboll.
127 °C (lit.)
Densità
1.701 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I
InChI
1S/HI/h1H
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1