Documenti fondamentali
148938
Sigma-Aldrich
2-iodopropano
contains copper as stabilizer, 99%
Sinonimo/i:
Ioduro di isopropile
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHI
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.99
Beilstein:
1098244
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
1.703 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CC(C)I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2-iodopropano è un composto organico contenente iodio. È comunemente impiegato come agente alchilante omolitico ed eterolitico e nella preparazione del gruppo bloccante α-isopropossimetilene. Funge inoltre da attivatore nella conversione di tiocarbonati ad alcheni.
Applicazioni
Il 2-iodopropano (ioduro di isopropile) è stato usato per preparare gli acidi butirrico e isobutirrico.
Il 2-iodopropano viene usato come agente alchilante nella conversione di fenoli, alcoli, ossime, acidi carbossilici e composti eteroatomici (indoli, piridine, purine, tetrazoli, pirazoli ed ammine) a dare i corrispondenti prodotti.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Timur Coskun et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(21), 6840-6844 (2013-03-29)
Glycerol is converted to a mixture of butyric and isobutyric acid by rhodium- or iridium-catalysed carbonylation using HI as the co-catalyst. The initial reaction of glycerol with HI results in several intermediates that lead to isopropyl iodide, which upon carbonylation
Joe Rashan et al.
Journal of AOAC International, 86(4), 694-702 (2003-09-26)
An alternative liquid chromatographic (LC) method was developed and validated for the simultaneous determination of methoxyl and 2-hydroxypropoxyl substituents in hypromellose and hypromellose acetate succinate. The method uses the hydriodic acid cleavage reaction, catalyzed by adipic acid, of the substituted
2-Iodopropane
Wilson PD and Hilmey DG
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Development and validation of analytical procedure--control of residual 2-iodopropane in latanoprost.
Aleksandra Groman et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 67(6), 673-676 (2011-01-15)
John J Orlando et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(30), 6659-6675 (2006-07-13)
The reaction of Cl atoms with iodoethane has been studied via a combination of laser flash photolysis/resonance fluorescence (LFP-RF), environmental chamber/Fourier transform (FT)IR, and quantum chemical techniques. Above 330 K, the flash photolysis data indicate that the reaction proceeds predominantly