248649
Hydriodic acid
contains ≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer, ACS reagent, ≥47.0%
Sinonimo/i:
Hydriotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
liquid
contiene
≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
Concentrazione
≥47.0%
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I
InChI
1S/HI/h1H
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- electrophilic hydriodination of alkenes and alkynes
- cleavage of epoxides, ethers, and acetals; conversion of alcohols to iodides
- reducing agent for many groups including quinones, α-diketones, α-ketols, α-halo ketones, α-diazo ketones, and sulfoxides
- reductive cyclization of keto acids
Hydriodic acid (hypophosphorus acid as a stabilizer) can be used for the fabrication of benzylammonium hybrid layered metal-halide perovskites for spintronic and nonlinear optical applications
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?