426466
Methylamine solution
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Monomethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
Temp. autoaccensione
806 °F
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.37
P. ebollizione
48 °C
Densità
0.897 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following:
- 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
- 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
- 2,5-meso-pyrrolidines
- 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
- 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?