Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 38,40 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,70 € |
Informazioni su questo articolo
38,40 €
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (HPLC)
autoignition temp.
788 °F
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99.5% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥99.5% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| solubility H2O: soluble 23 g/L at 25 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 151-154 °C | mp - | mp 151-154 °C (lit.) | mp 151-154 °C (lit.) |
| bp 265 °C/100 mmHg (lit.) | bp - | bp 265 °C/100 mmHg (lit.) | bp 265 °C/100 mmHg (lit.) |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
124-04-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?