Documenti fondamentali
Y0001252
Meropenem trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(dimethylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carboxylic acid trihydrate
Scegli un formato
110 MG
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
110 MG
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25N3O5S · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meropenem
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Meropenem trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Imipenem monohydrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1337809
Imipenem monohydrate
Penicillina G European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B0900000
Penicillina G
Azithromycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000306
Azithromycin
Vancomycin hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
V0045000
Vancomycin hydrochloride
Piperacillina penicillin analog
Sigma-Aldrich
P8396
Piperacillina
vibrant-m
C2700000
Colistina
Azithromycin
Sigma-Aldrich
75199
Azithromycin
Colistina ≥19,000 IU/mg
Sigma-Aldrich
C4461
Colistina
Laurens Manning et al.
PloS one, 9(7), e102023-e102023 (2014-07-16)
Concerns regarding the clinical impact of meropenem instability in continuous infusion (CI) devices may contribute to inconsistent uptake of this method of administration across outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) services. We retrospectively reviewed the clinical efficacy and safety of CIs
Angelo Frei et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(13), 2852-2858 (2019-12-04)
New antibiotics and innovative approaches to kill drug-resistant bacteria are urgently needed. Metal complexes offer access to alternative modes of action but have only sparingly been investigated in antibacterial drug discovery. We have developed a light-activated rhenium complex with activity
Johannes Zander et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 53(5), 781-791 (2014-10-11)
Recent studies have demonstrated highly variable blood concentrations of piperacillin, tazobactam, cefepime, meropenem, ciprofloxacin and linezolid in critically ill patients with a high incidence of sub-therapeutic levels. Consequently, therapeutic drug monitoring (TDM) of these antibiotics has to be considered, requiring
Domande
  1. bonjour, Je souhaiterai savoir dans quel tampon je peux dissoudre la poudre
    1 risposta
    1. The solubility of this product is not determined. However, the research-grade product M2574 is soluble in DMSO at ≥20 mg/mL. Other sources state the product can be solubilized in approximately 4 mg/mL of Ethanol or 87 mg/mL of Water.