SML1238
Ertapenem sodium
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
Sinonimo/i:
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium, ZD-443 sodium
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ertapenem sodium, ≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C22H25N3O7S.Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3