Documenti fondamentali
W328712
Sigma-Aldrich
Glicina
99%, natural (US), FCC, FG
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Numero FEMA:
3287
Beilstein:
635782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Numero Flavis:
17.034
Organolettico:
sweet
Grado:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Origine biologica:
corn
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
Saggio
99%
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sweet
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Glicina
SAFC
G5417
Glicina
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
Glicina BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W379312
D-Ribose
Glicina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
G8790
Glicina
D-(+)-Xylose 99%, natural sourced
Sigma-Aldrich
W360620
D-(+)-Xylose