Documenti fondamentali
W379312
Sigma-Aldrich
D-Ribose
natural sourced
Sinonimo/i:
D-Ribofuranose
Scegli un formato
W379312-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
122,00 €
5 KG
594,00 €
1 KG
717,00 €
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W379312-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
122,00 €
5 KG
594,00 €
1 KG
717,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero FEMA:
3793
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Ribose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2101
Ribose
D-(+)-Xylose ≥99%
Sigma-Aldrich
W360600
D-(+)-Xylose
D-(+)-Xylose ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X1500
D-(+)-Xylose
D-(+)-mannosio ≥99% (GC), wood
Sigma-Aldrich
M2069
D-(+)-mannosio