W328707
Glicina
99%, FCC
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 172.812
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline powder
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- From Collagen Mimetics to Collagen Hybridization and Back.: This study explores the use of glycine-rich collagen mimetics in developing hybridized collagen structures, offering insights into biocompatible materials and tissue engineering applications (Ratnatilaka Na Bhuket et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1