410225
Glicina
≥98.5%, ACS reagent for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glicina, ACS reagent, ≥98.5%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
powder, crystals or granules
Impurezze
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Colore
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)