Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 514,00 € |
Informazioni su questo articolo
514,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glycine
manufacturer/tradename
USP
pH
4(0.2 molar aqueous solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Glycine Irrigation
- Theophylline Sodium Glycinate
- Glycyl-l-tyrosine
- Glycyl-l-glutamine
- Pyrroloquinoline Quinone Disodium
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) research use (small molecule) |
| API family glycine | API family glycine | API family - | API family - |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicina
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?