Documenti fondamentali
U1250
Sigma-Aldrich
Urea
ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
Scegli un formato
1 KG
48,60 €
5 KG
189,00 €
48,60 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
48,60 €
5 KG
189,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
48,60 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Stato
pellets
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 8 M
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Urea is a chaotropic agent and is used for protein denaturation. It disturbs the hydrogen bonds in the secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Urea can also disturb hydrogen bonds present in DNA secondary structure.[1]
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Urea has been used as a protein denaturing agent.[2][3]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
Urea for biochemistry
Millipore
1.08488
Urea
Urea crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urea
Sheehan D.
Physical Biochemistry: Principles and Applications (2013)
Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2, 4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 128-142 (2018)
Protein carbonyl determination by a rhodamine B hydrazide-based fluorometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 236-245 (2018)
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 128-142 (2018-04-24)
A new 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)-based photometric assay is developed for the quantification of carbonyls in protein samples from any biological source by protein carbonyl-DNPH hydrazone formation at acidic pH in the presence of denaturing urea, and subsequent hydrazone solubilization in the
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 236-245 (2018-05-05)
A new fluorometric assay is presented for the ultrasensitive quantification of total protein carbonyls, and is based on their specific reaction with rhodamine B hydrazide (RBH), and the production of a protein carbonyl-RBH hydrazone the fluorescence of which (at ex/em
Protocolli
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf