STS0014
TERGITOL™ 15-S-15
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 15 EO
Scegli un formato
38,64 €
Prezzo di listino55,20 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
38,64 €
Prezzo di listino55,20 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
solid
PM
average mol wt 860 g/mol by calculation
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
Viscosità
43 cP(25 °C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
Solubilità
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densità
1.007 g/mL at 20 °C
HLB
15.4
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High HLB emulsifier & dispersant
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- High temperature wetting
- Readily biodegradable
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
449.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
232 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)