Documenti
STS0020
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-12
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
Viscosità
85 cP(25 °C)
Temp. transizione
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
Densità
1.026 g/mL at 20 °C
HLB
14.5
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Note legali
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)