STS0005
Triton™ CG-110
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Alkyl polyglucoside (APG)-natural surfactant
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1748 ppm (25°C)
Temp. transizione
pour point -15 °C
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
Solubilità
water: freely soluble at 20 °C (visual)
Densità
1.15 g/mL at 20 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1
JDRSMPFHFNXQRB-IWQYDBTJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of multilamellar vesicles as carriers for tretinoins and retinoids.
- In the study of mineralization, leaching, and adsorption of glyphosate herbicide in the soil.
Caratteristiche e vantaggi
- Mild
- Good detergency & wetting properties
- Lower color than Triton BG-10
- Readily biodegradable
- Moderate to high stable foam
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?