T1135
TERGITOL™
MIN FOAM 1x
Descrizione
non-ionic
PM
640 g/mol
CMC
34 ppm
Temp. transizione
cloud point 40 °C
HLB
12.6
Stringa SMILE
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - open cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - open cup - (External MSDS)