STS0002
TERGITOL™ 15-S-40
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
solid
PM
~1,960 g/mol
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1314 ppm (25°C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 43 °C
Solubilità
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densità
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Emulsion stabilizer
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- Good handling properties
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)