Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SRE0096
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
≥98.0%, New Zealand Origin, ≤3 EU/mg endotoxin, protein quantification
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
Il prodotto SRE0096 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Sieroalbumina, standard grade, heat shock fraction, protease free, IgG free, low endotoxin, Ph 7.0, ≥98%
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Origine
New Zealand origin
Disponibilità
available only in China
tecniche
protein quantification: suitable
Impurezze
≤3 EU/mg endotoxin
pH
7.0
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Attività estranea
Ribonuclease, none detected
endonuclease, none detected
protease ≤0.005 units/mg solid
proteinase, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Zitong Huang et al.
Journal of neuroscience methods, 348, 109012-109012 (2020-11-30)
The nerve plexus of the enteric nervous system (ENS) plays a crucial part in regulating gastrointestinal functions, such as muscle contractile activity and nutrient absorption. Studying the nerve plexus can provide vital information for research on ENS disorders. Whole-mount preparation
Erling Hu et al.
iScience, 25(3), 103966-103966 (2022-03-15)
The bioeffects of terahertz (THz) radiation received growing attention because of its influence on the interactions between biomolecules. Our work aimed to investigate the effects of THz irradiation on cell membrane, especially cell membrane permeability. We found that 0.1 THz
Ni Wang et al.
Journal of ginseng research, 47(3), 448-457 (2023-05-30)
Alzheimer's disease (AD) is a common form of dementia, and impaired mitophagy is a hallmark of AD. Mitophagy is mitochondrial-specific autophagy. Ginsenosides from Ginseng involve in autophagy in cancer. Ginsenoside Rg1 (Rg1 hereafter), a single compound of Ginseng, has neuroprotective
Yunzhi Liu et al.
International journal of molecular medicine, 48(4) (2021-08-21)
Omega‑3 polyunsaturated fatty acids (n‑3 PUFAs) exert a negative effect on IL‑6 production in several liver disorders, including cirrhosis, acute liver failure and fatty liver disease. However, its effect on the production of IL‑11, another important IL‑6 family cytokine, remains
Yiling Zhang et al.
Oncology letters, 19(3), 1975-1984 (2020-03-21)
Melanoma is the most aggressive and lethal type of skin cancer. The aim of the present study was to illustrate the molecular mechanism of makorin ring finger protein 2 (MKRN2) control of melanoma cell proliferation. The expression level of MKRN2
Domande
  1. I make a mistake to put this BSA powder  in the room temperature for 39 hours. Can it still work?
    1 risposta
    1. Product SRE0096 is in powdered form which is fairly stabilized. As such, it can tolerate short exposures to room temperature without degradation and is the reason, the product is shipped at ambient temperature instead of on ice. It may be prudent to test the product to ensure it is still compatible with the application, but the expectation is that it is likely fine for use if exposed to room temperature for 39 hours.