PHR2868
Fluorouracil Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone, Fluorouracil Impurity F (PhEur), 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000765
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
fluorouracil
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)