PHR2866
Fluorouracil Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Isobarbituric acid, Fluorouracil Impurity B (PhEur), 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1279021
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
fluorouracil
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)