1279021
USP
Fluorouracil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
Scegli un formato
1.230,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.230,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluorouracil
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)