PHR1753
Bupropion Hydrochloride Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-(tert-Butylamino)-3′-bromopropiophenone hydrochloride, 2-(tert-butylamino)-3’-bromopiophenone hydrochloride
Scegli un formato
482,30 €
Prezzo di listino689,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
482,30 €
Prezzo di listino689,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1078755
Famiglia di API
bupropion
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 30 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)