Documenti fondamentali
1078846
USP
Bupropion hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]propan-1-one hydrobromide
Scegli un formato
200 MG
403,00 €
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
403,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18ClNO · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bupropion
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Br-].Clc1cc(ccc1)C(=O)C([N+H2]C(C)(C)C)C
InChI
1S/C13H18ClNO.BrH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
WSTCENNATOVXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Bupropion hydrobromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)