Documenti fondamentali
46211
Supelco
2-Pentanone
analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone
Scegli un formato
5 ML
80,20 €
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
80,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
506058
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98-100% (GC)
Temp. autoaccensione
941 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.2 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
101-105 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
3-Pentanone ≥99%
Sigma-Aldrich
W510106
3-Pentanone
4-metil-2-pentanone analytical standard
Supelco
02474
4-metil-2-pentanone
Butyl acetate analytical standard
Supelco
73285
Butyl acetate
2-butanone analytical standard
Supelco
02469
2-butanone
J M Mathews et al.
Toxicology and applied pharmacology, 146(2), 255-260 (1997-11-05)
The effect of trans-1,2-dichloroethylene (DCE), an inhibitor of cytochrome P450 (P450) 2E1 (CYP2E1), on the composition and quantity of volatile organic chemicals (VOCs) expired in the breath of male F-344 rats was determined in parallel with hepatic P450 activity and
Jenny Pettersson et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 31(3), 534-537 (2008-03-04)
Many phytochemicals found in the diet may prevent colon carcinogenesis by affecting biochemical processes in the colonic mucosa. Inflammation and subsequent elevation of the enzyme cyclooxygenase-2 (COX-2) are two such factors involved in the development of colon cancer, and inhibition
Yosuke Hanai et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 76(4), 679-684 (2012-04-10)
Lung cancer is a leading cause of deaths in cancer. Hence, developing early-stage diagnostic tests that are non-invasive, highly sensitive, and specific is crucial. In this study, we investigated to determine whether biomarkers derived from urinary volatile organic compounds (VOCs)
S Fadda et al.
FEMS microbiology letters, 210(2), 209-214 (2002-06-05)
Staphylococcus carnosus strain 833, inoculated into sausage, increased the levels of methyl ketones which contributed to the cured aroma. These ketones were predicted to arise from incomplete beta-oxidation followed by a decarboxylation. To check this hypothesis, we measured the beta-decarboxylase
Silvina G Fadda et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(9), 2471-2474 (2002-04-18)
Methyl ketones are detected in dry fermented sausages in which they contribute to the cured aroma. They have been associated with the inoculation of Staphylococcus carnosus used as starter culture. To evaluate the ability of bacterial starters to produce methyl