PHR1755
Bupropion Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1078799
Famiglia di API
bupropion
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3
HTTAEBUFKZSUKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)